Batterie-Ladekit TR-641E, Versaflo™
Lieferant: 3M
Versaflo™
111-2549EA 606 CHF
111-2549
Batterie-Ladekit TR-641E, Versaflo™
Batterien
Das Versaflo™ Batterie-Ladekit TR-641E ist ein Batterieladegerät zum Laden einer Batterie und besteht aus TR-640 Ladestation, Netzteil und Kabel. Es kann alle Batterien für die Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600 Serie aufladen.
  • Lädt in unter vier Stunden
  • Lädt jeweils eine Batterie
  • Voll geladene Batterien können im Ladegerät bleiben, wo sie für die sofortige Verwendung bereit stehen
  • CE-Zulassung
Dieses Kit lädt die Versaflo™ TR-630 Standardbatterie oder eine Versaflo™ TR-632 Batterie mit hoher Kapazität in unter 4 Stunden auf. Die Batterie kann im Ladegerät bleiben, wo sie für die sofortige Verwendung bereit steht. Das Kit wird mit einer Ladestation, Netzgerät und Kabel geliefert.