Rutschfestes, mittelelastisches Klebeband, Serie 300, Safety-Walk™
Lieferant: 3M
SW3SC50 SW3SC610 SW3GU50 SW3GU610N SW3SC25 SW3SC150N SW3GU150N SW3GU25 SW3SC100 SW3SC305N SW3GU100 SW3GU305N SW3GU70
MMMASW3SC50EA 464 CHF
MMMASW3SC50 MMMASW3SC610 MMMASW3GU50 MMMASW3GU610N MMMASW3SC25 MMMASW3SC150N MMMASW3GU150N MMMASW3GU25 MMMASW3SC100 MMMASW3SC305N MMMASW3GU100 MMMASW3GU305N MMMASW3GU70
Rutschfestes, mittelelastisches Klebeband, Serie 300, Safety-Walk™
Klebebänder
Das 3M™ Safety-Walk™ rutschfeste, mittelelastische Klebeband der Serie 300 verfügt über eine mittelelastische, strukturierte, rutschfeste Oberfläche mit einer druckempfindlichen Kleberückseite. Es bietet einen sicheren, bequemen und hygienischen rutschfesten Belag für Barfuß- und Schuhbereiche.
  • Mittelschwere, strukturierte, rutschfeste Oberfläche mit druckempfindlicher Kleberückseite
  • Konzipiert für Barfuß-Begehungsbereiche, die Oberfläche hält jedoch leichten Schuhverkehr aus
  • Langlebiger Klebstoff sorgt für langanhaltende Leistung
  • NFSI High Traction-Zertifizierung
Verwenden Sie dieses Klebeband in Umkleideräumen, in der Nähe von Whirlpools und Pools, Booten und Docks, Wasserfahrzeugen, Wasserskiern, Sportgeräten und Förderbändern. Es kann auch als rutschhemmende Ergänzung für viele andere Anwendungen verwendet werden. Erhältlich in benutzerdefinierten Größen und Farben.