Rutschfestes, anschmiegsames Klebeband, Serie 500, Safety-Walk™
Lieferant: 3M
SW2SC50 SW2SC150 SW2SC305 SW2SC100 SW2GB50
MMMASW2SC50EA 445 CHF
MMMASW2SC50 MMMASW2SC150 MMMASW2SC305 MMMASW2SC100 MMMASW2GB50
Rutschfestes, anschmiegsames Klebeband, Serie 500, Safety-Walk™
Klebebänder
Das 3M™ Safety-Walk™ rutschfeste, anpassungsfähige Klebeband der Serie 500 ist ein rutschfestes Material mit hoher Reibung und einer speziellen Aluminiumrückseite, um sich an Kanten anzupassen und auf unregelmäßigen Oberflächen zu haften.
  • Anti-Rutsch-Band für unregelmäßige oder konturierte Oberflächen in Bereichen mit leichter bis starker Schuhbelastung
  • Geeignet für die Anwendung in trockenen, nassen oder öligen Umgebungen
  • Aggressiver Hochleistungskleber bildet eine hervorragende Verbindung für sicheren Halt
  • Bänder und Laufflächen widerstehen Faltenbildung, Kräuselung, Reißen, Schrumpfen und Anheben
Hauptsächlich für den Einsatz auf genoppten oder gemusterten Oberflächen in Industrie, Gastronomie oder gewerblichen Bereichen. Die Aluminiumrückseite passt sich Ecken, Rundungen und unregelmäßig genoppten oder gemusterten Oberflächen wie Diamantbeschichtungen, genieteten Platten und Leitersprossen an. Verwenden Sie die sicherheitsgelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit und einfache Identifizierung von Gefahrenbereichen.