Masterflex® L/S® MasterSense™ Pumpensysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77920-40-EUEA 5650 CHF
MFLX77976-12-AU MFLX77920-40-EU MFLX77976-12-EU MFLX77976-02-IT MFLX77920-40-IT MFLX77920-52 MFLX77920-50 MFLX77976-02-IL MFLX77920-40-AU MFLX77976-02-IN MFLX77920-52-DK MFLX77976-00-CH MFLX77920-50-IT MFLX77920-50-EU MFLX77920-50-AU MFLX77976-10-DK MFLX77920-42-DK MFLX77976-02-UK MFLX77976-02-DK MFLX77920-42 MFLX77920-50-IL MFLX77920-40-UK MFLX77920-52-CH MFLX77920-40 MFLX77920-50-IN MFLX77976-10-UK MFLX77976-00-AU MFLX77976-12-CH MFLX77976-10-IL MFLX77976-00-EU MFLX77976-10-IT MFLX77920-42-CH MFLX77976-10-IN MFLX77920-40-IL MFLX77920-40-IN MFLX77920-50-UK MFLX77976-00-IL MFLX77976-10-EU MFLX77920-42-EU MFLX77920-42-USS MFLX77976-00-IT MFLX77920-50-DK MFLX77976-10-AU MFLX77920-42-AU MFLX77976-02-CH MFLX77976-00-IN MFLX77920-40-USS MFLX77920-52-IT MFLX77920-52-EU MFLX77920-40-DK MFLX77920-52-AU MFLX77976-02 MFLX77920-52-USS MFLX77976-00 MFLX77976-00-UK MFLX77976-12-DK MFLX77920-52-IN MFLX77920-52-IL MFLX77976-00-DK MFLX77976-12-UK MFLX77920-50-CH MFLX77920-42-UK MFLX77976-12-IN MFLX77920-42-IL MFLX77976-12-IL MFLX77920-52-UK MFLX77976-02-EU MFLX77920-42-IT MFLX77976-12-IT MFLX77920-42-IN MFLX77976-10-CH MFLX77976-12 MFLX77976-02-AU MFLX77976-10 MFLX77920-40-CH
Masterflex® L/S® MasterSense™ Pumpensysteme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Komplette Pumpensysteme für genaue Flüssigkeitszufuhr - mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
  • Präzise, wiederholbare Leistung, schnell und einfach einrichten und programmieren
  • 5" (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen großen Betrachtungswinkel
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
  • Mit Online-Firmware-Updates Verbesserungen der Laufwerksmerkmale und -funktionen voll ausschöpfen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören EtherNet/IP™, Profibus, Analogsignal oder MasterflexLive
  • Benutzerzugriff auf drei Ebenen - bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
  • Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe- und und Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
  • Tropfschutz und Anstieg der Drehzahl im Volumenabgabemodus - gewährleisten Genauigkeit und Verringerung der Probenverluste und Schaumbildung
  • Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® L/S® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle und verlässliche Leistung, alles auf einer kleinen Grundfläche-für mehr Arbeitsfläche. Open-head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter - einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Antrieb, Pumpenkopf, Schlauch und 1.8-m- (6-ft) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Steckdose. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.