Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala für Kohlendioxid, Acryl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
68560-84 68560-85 68560-86 68560-92 68560-93 68560-94 68560-96 68560-97 68561-05 68561-06 68561-09
MFLX68560-87EA 70.5 CHF
MFLX68560-87 MFLX68560-88 MFLX68560-89 MFLX68560-91 MFLX68560-95 MFLX68561-00 MFLX68561-01 MFLX68561-02 MFLX68561-03 MFLX68561-04 MFLX68561-07 MFLX68561-08 MFLX68561-10 MFLX68561-11 MFLX68561-12 MFLX68561-13 MFLX68560-84 MFLX68560-85 MFLX68560-86 MFLX68560-92 MFLX68560-93 MFLX68560-94 MFLX68560-96 MFLX68560-97 MFLX68561-05 MFLX68561-06 MFLX68561-09
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala für Kohlendioxid, Acryl, Avantor®
Durchflussmesser
Entwickelt für Labor- und Anlagenprozesse mit mehreren Gasen.
  • Leicht ablesbare englische oder metrische Skalen
  • Auswechselbare Skalen für Routinegase
  • Vom Kunden umbaubare Konfigurationen für den teilweisen oder vollständigen Einbau in Schalttafeln
  • Schalttafelbefestigung mittels Sechskantmuttern
  • Einfache Demontage und Montage für die Reinigung
Vielseitige Durchflussmesser aus Acryl wurden speziell für Kohlendioxid entwickelt. Die Messgeräte werden mit oder ohne integrierte Nadelventile mit geringer Hysterese angeboten. Messgeräte ohne Ventile können in eine Tafel eingebaut oder teilweise oder vollständig in Inline-Konfigurationen verwendet werden. Die Durchflussmesser verfügen über einen stabilen, leicht abzulesenden Schwimmer.
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.