Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Gerade, HDPE, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30612-09EA 23.5 CHF
MFLX30612-09 MFLX30612-13 MFLX30621-79 MFLX30621-81 MFLX30621-83 MFLX30621-87 MFLX30621-89 MFLX30621-92 MFLX30622-55 MFLX30625-85 MFLX30625-87 MFLX30625-89 MFLX30626-50 MFLX30626-55 MFLX40612-01 MFLX40612-05 MFLX40622-44 MFLX40622-47 MFLX40622-53 MFLX40626-47 MFLX40626-53 MFLX40626-54 MFLX30622-50 MFLX30625-92 MFLX40626-44
Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Gerade, HDPE, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten