Masterflex® Turbinen-Durchflussmesser Strömungsschlauch zum Einmalgebrauch, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX24507-14EA 889 CHF
MFLX24507-14 MFLX24507-15 MFLX24507-11 MFLX24507-12 MFLX24507-13 MFLX24507-36
Masterflex® Turbinen-Durchflussmesser Strömungsschlauch zum Einmalgebrauch, Avantor®
Fluidsensoren
Erstellen Sie ein komplettes Durchflusssensorsystem zum Einmalgebrauch, das an Ihre Anwendung angepasst werden kann.
  • Modulare, austauschbare Durchflusssensorsysteme mit Einwegdesign
  • Genaue Messung von 1% des Messwerts bei niedrigem Durchfluss
  • Einweg-Durchflussröhrchen mit niedrigen Betriebskosten für eine optimale kontaminationsfreie Produktion
  • Ideal für Einweganwendungen, aber auch für Langzeitmessungen geeignet
  • Durchflussrohre und Turbinensensoren werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und getestet
Das Masterflex® Durchflusssensorsystem zumMore Product Information