Masterflex® L/S® Easy-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07514-10EA 593 CHF
MFLX07514-10 MFLX07514-30 MFLX07514-40
Masterflex® L/S® Easy-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Sparen Sie Zeit mit schnellen Schlauchwechseln und reduzierter Wartung.
  • Neues Design und automatische Schlauchrückhaltung erlauben mehrere Schlauchgrößen—Schläuche können ohne das Entfernen des Kopfes vom Antrieb gewechselt werden
  • Rotor aus Edelstahl (SS) zur verbesserten Haltbarkeit
  • Pumpenköpfe für Mehrkanalanwendungen stapelbar
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
  • Für Schlauchgrößen für L/S®-Präzisionspumpen geeignet
Dieser Easy-Load®-Pumpenkopf akzeptiert Präzisionsschläuche — gewährleistet eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe.More Product Information