Masterflex® Zahnradpumpen-Antriebsteuerung für Micropump A-Mount-Pumpenköpfe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX75211-17EA 1400 CHF
MFLX75211-17-DK MFLX75211-17-IT MFLX75211-17 MFLX75211-17-EU MFLX75211-12-USS MFLX75211-17-IL MFLX75211-17-AU MFLX75211-12 MFLX75211-17-CH MFLX75211-17-IN MFLX75211-17-UK
Masterflex® Zahnradpumpen-Antriebsteuerung für Micropump A-Mount-Pumpenköpfe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Zahnradpumpenantriebe
Eine einfache variable Geschwindigkeitsregelung ist für viele Anwendungen im Fluid Handling geeignet.
  • Der Drehzahlregelbereich von 100:1 regelt den Durchfluss über einen großen Bereich
  • Mit Micropump® A-Mount-Pumpenköpfen sind maximale Durchflussraten im Dauerbetrieb möglich
  • Einfache Bedienung mit Single-Turn-Geschwindigkeitsregelung
  • Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beibehalten, wenn Sie den Antrieb ein-/ausschalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt das Einschalten an
  • Fernsteuerung von Start/Stopp über DB9-Stecker auf der Rückseite des Laufwerks
Der kompakte, kostengünstige Antrieb bietet eine einfache und variable Geschwindigkeitssteuerung für viele Anwendungen im Fluid Handling, vom allgemeinen Transfer über die Filtration bis hin zur Chemikalieninjektion. Koppelbar mit einem A-Mount-Zahnradpumpenkopf für einen pulsfreien Flüssigkeitsfluss.
Bestellinformation: Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten.