Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drives, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
07555-00 07555-10
MFLA07555-00EA 1290 CHF
MFLA07555-00 MFLX07555-05 MFLA07555-10 MFLX07555-05-CH MFLX07555-15-CH
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drives, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Kompakt und preiswert für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer.
  • Durchflussrate 0.42 bis 2900 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
  • Ein separater Stromschalter ermöglicht die Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein-/Abschalten des Antriebs; die LED an der Vorderseite zeigt an, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist
  • Der reversible Motor sorgt für einfaches Abpumpen/Spülen des Schlauches und Pumpen in beide Richtungen