Masterflex® Gammabestrahlte Fittings, Hygienische Klemme auf Schlauchnippel mit TPE-Dichtung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31201-24EA 299 CHF
MFLX31201-24 MFLX31201-14 MFLX31201-16 MFLX31201-17 MFLX31201-18 MFLX31201-23 MFLX31201-25 MFLX31201-15 MFLX31201-19 MFLX31201-20
Masterflex® Gammabestrahlte Fittings, Hygienische Klemme auf Schlauchnippel mit TPE-Dichtung, Avantor®
Fittings und Verbinder
Verbinder mit integrierter Dichtung für den Hygienebereich machen den Einsatz im Hygienebereich einfacher denn je.
  • Vorsterilisierte Adapter verkürzen die Vorlaufzeit und sind für einen schnellen Versand verfügbar
  • Die hygienische Dichtung in Kombination mit einem hygienischen Fitting sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Installation
  • Verhinderung von Kontaminationen, um Sterilität zu gewährleisten, da der Benutzer keinen Kontakt mit der Dichtung hat
  • Eliminierung des Risikos einer Fehlausrichtung durch das Design mit begrenztem Schlupf
Diese AdapterMore Product Information