Masterflex® Nylon-Klemme für den Hygienebereich, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31201-43EA 25.1 CHF
MFLX31201-43 MFLX31201-44 MFLX31201-45 MFLX31201-46 MFLX31201-48
Masterflex® Nylon-Klemme für den Hygienebereich, Avantor®
Fittings und Verbinder
Farbkodierte Knöpfe zur einfachen Identifikation.
  • Wählen Sie aus 4 Farboptionen für hohe Sichtbarkeit
  • Leichtes Design belastet Ihr System weniger
  • Die Rückverfolgbarkeit von Lieferungen und Chargen ist ideal für mehr Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften
  • Kompatibel mit ASME-BPE- und BPSA-Standardflanschen aus nichtmetallischem und rostfreiem Stahl
Diese Einweg-Tri-Clamp®-Klemmen für den Hygienebereich bestehen aus glasfaserverstärktem Nylon und sind ideal für einmalige Transferleitungen in biopharmazeutischen Märkten sowie für eine Vielzahl von Systemen zum Flüssigkeitstransfer geeignet. Das Nylonmaterial erfüllt die Richtlinien der USP Klasse VI sowie der FDA und ist für die strengsten Konformitätsvorschriften chargenrückverfolgbar. Durch das Limited-Slip-Design mit Selbstjustierung für einen ausgeglichenen Andruck sind die Klemmen ideal für die Sicherung Ihrer Systeme zum Flüssigkeitstransfer geeignet und beschädigen die Prozessleitungen nicht.
Diese Klemmen sind langlebiger und flexibler, da sie wiederholt bei 134 °C fünf Minuten lang autoklaviert werden und einer Gammastrahlung von bis zu 40 kGy standhalten können.