Masterflex® Einweg-hygienische Dichtung, TPE, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31201-64EA 54.3 CHF
MFLX31201-64 MFLX31201-65 MFLX31201-66
Masterflex® Einweg-hygienische Dichtung, TPE, Avantor®
Versiegeln Dichtungen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Hygiene-Flüssigkeitsleitung sicher abgedichtet ist.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Für die meisten anspruchsvollen Transferflüssigkeitsanwendungen in der Biopharma geeignet
  • Zuverlässig für empfindliche Flüssigkeitsanwendungen mit geringer Thrombozytenadhäsion und Proteinbindung
Tri Clamp®-hygienische Dichtungen sichern die Verbindung zweier Hygiene-Verbinder und verhindern undichte Stellen. Diese Hygiene-Abdichtungen sind ideal für Einweg-Transferleitungen in biopharmazeutischen Märkten sowie für eine Vielzahl anderer Systeme zum Flüssigkeitstransfer geeignet.
Diese Hygiene-Dichtungen bestehen aus einem Polypropylen ohne tierische Bestandteile und einer Dichtung aus dicht- und schweißbarem TPE. Sie bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung, Autoklav oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden. TPE wurde speziell für den Zellmedientransfer und aseptische Anwendungen entwickelt. Dieses Material bietet ausgezeichnete Barriereeigenschaften und eine geringe Proteinbindung.