Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06516-02EA 66.7 CHF
MFLX06516-02 MFLX06516-46 MFLX06516-14 MFLX06516-04 MFLX06516-16 MFLX06516-38 MFLX06516-18 MFLX06516-08 MFLX06516-32 MFLX06516-34
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Mit organischem Peroxid gemischter Silikonschlauch für biologische Anwendungen. Dieser kostengünstige Schlauch hat eine lange Lebensdauer und ist daher ideal für Labor- und allgemeine Anwendungen geeignet.