Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06512-08EA 70.5 CHF
MFLX06512-08 MFLX06512-18 MFLX06512-16 MFLX06512-38 MFLX06512-04 MFLX06512-14 MFLX06512-34 MFLX06512-22 MFLX06512-44 MFLX06512-32
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Kein Ausdehnen des Schlauchs mehr beim Pumpen von Kraftstoffen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Die Tygon-Schläuche eignen sich ideal für Verwendung mit Kraftstoffen und industriellen Schmiermitteln wie Benzin, Kerosin, Heizöl, Schneidstoffen und Kühlmitteln auf Glykolbasis. Dieser Schlauch ist gegen Versprödung und Ausdehnen beständig, ozon- und UV-beständig, und besitzt eine geringe Extrahierbarkeit.