Bürkle Zylindrische Y-Verbinder mit Schlauchnippel, PVDF
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06044-15 06044-16 06044-17 06044-18 06044-19
MFLX06044-15EA 22.1 CHF
MFLX06044-15 MFLX06044-16 MFLX06044-17 MFLX06044-18 MFLX06044-19
Bürkle Zylindrische Y-Verbinder mit Schlauchnippel, PVDF
Fittings und Verbinder
Sichere und flexible Verbindung für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen.
  • Hält Temperaturen von bis zu 160 °C (320 °F) stand
  • Hochgradig resistent gegen Chemikalien und UV-Strahlen
  • Autoklavierbar
Die zylindrischen Y-Verbinder mit Schlauchnippel sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich zum Verlängern, Verbinden, Abzweigen, Verbinden und Reparieren der meisten Kunststoffschläuche. Die Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Verbinder sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug ausgelegt.