Masterflex® Objektträger mit Klebeschicht, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX75955-49EA 163 CHF
MFLX75955-49 MFLX75955-47 MFLX75955-45 MFLX75955-51
Masterflex® Objektträger mit Klebeschicht, Avantor®
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Lassen Sie Ihre Proben nicht entgleiten.
  • Klebebeschichtungen fixieren Zellen und Gewebe auf Objektträgern für Hybridisierung und andere Färbetechniken
  • Umfassende Qualitätskontrollverfahren gewährleisten, dass jede Charge optimal funktioniert
  • Die Beschichtungsformulierungen sind wirksam, ohne die Färbung zu beeinträchtigen
Verwenden Sie diese mit Klebstoff beschichteten Objektträger, wenn die Probenhaftung für eine ordnungsgemäße Färbung und zuverlässige Ergebnisse entscheidend ist.
A. Gelatine ist die in der Histologie am häufigsten verwendete Klebebeschichtung und ideal für einfache Färbungen.
B. Poly-l-Lysin ist eine klebrigere Beschichtung für anspruchsvollere Immunfärbungen, kann aber bei Färbungen mit Silberimprägnierverfahren zu Ausfällungen führen.
C. Silan bietet eine hervorragende Haftung und eignet sich perfekt für Anwendungen, die eine Antigenrückgewinnung erfordern, und ist resistent gegen Bleichen und enzymatische Vorverdauung.
D. Hybridisierungs-Objektträger verfügen über eine Klebebeschichtung, die organischen Lösungsmitteln und einer Vielzahl von Temperaturen standhält und sich am besten für In-situ-Hybridisierungsanwendungen eignet.