Masterflex® Schlauchschellen, Nylon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX98766-42EA 113 CHF
MFLX98766-42 MFLX98766-31 MFLX98766-32 MFLX98766-33 MFLX98766-34 MFLX98766-35 MFLX98766-36 MFLX98766-37 MFLX98766-38 MFLX98766-39 MFLX98766-41
Masterflex® Schlauchschellen, Nylon, Avantor®
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Befestigen Sie Schläuche an Anschlüssen, Pumpen, Glaswaren und Filtergeräten.
  • Zum Befestigen von Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsschläuchen
  • Nylon ist korrosions-, chemikalienbeständig und nicht leitend
  • Mit allen Arten von Kunststoff- und Gummischläuchen verwendbar
Die wiederverwendbare Klemme lässt sich für eine auslaufsichere Abdichtung zusammendrücken – zum Lösen der Klemme an den Seiten drücken. Bestellen Sie die, Ihren Anforderungen entsprechende Größe, oder das praktische Kit zur Bewältigung mehrerer Projekte.