Handbetätigte chemikalienbeständige Fasspumpen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06043-96 06043-98 06043-99 06043-97
MFLX06043-96EA 866 CHF
MFLX06043-96 MFLX06043-98 MFLX06043-99 MFLX06043-97
Handbetätigte chemikalienbeständige Fasspumpen
Pumpen Fass/Transferpumpen
Sichere Übertragung von aggressiven Chemikalien.
  • PTFE- und FEP-benetzte Materialien widerstehen aggressiven Chemikalien
  • Absperrhahn hält gefährliche Dämpfe zurück und verhindert das Nachtropfen
Diese PTFE-Fasspumpen sind gegen starke Säuren, Basen, organische Stoffe und andere Chemikalien (mit Ausnahme von elementarem Fluor) beständig und eignen sich auch für die Förderung ultrareiner Flüssigkeiten. Je nach Anwendung können Sie zwischen Pumpen mit Auslauftülle und Auslaufschlauch wählen. Alle Modelle sind mit einem Absperrhahn ausgestattet und benötigen einen Adapter (separat zu bestellen).