Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp-Microbore, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96328-14EA 161 CHF
MFLX96328-14 MFLX96328-18 MFLX96328-24 MFLX96328-26 MFLX96328-30 MFLX96328-34 MFLX96328-36 MFLX96328-42 MFLX96328-48
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp-Microbore, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Lange Haltbarkeit - Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität!
  • Geeignet für Anwendungen mit Aceton, Methylethylketon (MEK) und anderen hochaggressiven Chemikalien
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Drei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
Chem-Durance® Bio-Schläuche sind undurchsichtig gefärbt und haben einen Temperaturbereich von -70 bis 52 °C. Die Lebensdauer des Schlauchs bei 100 U/min beträgt etwa 1000 Stunden.
Die Gesamtlänge der Chem-Durance® Bio Stoppschläuche der Serien 96327 und 96328 beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell des Stoppschlauchs von Ismatec® war 381 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.