Abaque™ Schlauchpumpen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
75810-05 75810-06 75810-09
MFLX75810-05EA 5910 CHF
MFLX75810-05 MFLX75810-06 MFLX75810-09
Abaque™ Schlauchpumpen
Pumpen Peristaltikpumpen
Sicheres Pumpen mit einem standardmäßig konfigurierten oder einem kundenspezifischen System.
  • Sehr leistungsstark: Das dichtungslose Design verhindert Lecks und Produktverunreinigungen und ermöglicht einen kontinuierlichen Trockenlauf, ohne die Leistung, den Druck und die Genauigkeit der Pumpe zu beeinträchtigen (kein Schlupf).
  • Zuverlässigkeit: Die Pumpe von Abaque besitzt keine Teile, die an anderen Pumpen für gewöhnlich zu Problemen führen: Sitze, Ventile, mechanische Dichtungen. Der Schlauch ist das einzige Austauschteil.
  • Bewältigung der anspruchsvollsten Herausforderungen an Pumpen, wie extrem abrasive und aggressive Flüssigkeiten, feststoffhaltige Flüssigkeiten sowie scherempfindliche und viskose Materialien
  • Maximaler Förderdruck: Modelle 75810-01 bis 75810-06 - 109 PSI(7.5 bar); Alle anderen Modelle - 232 PSI(16 bar)
Die Pumpwirkung wird durch die Kompression einer kreisförmigen Schleife aus Elastomerschlauch mit zwei diametral gegenüberliegenden rotierenden Schuhen erreicht. Durch diese Rotationsbewegung wird Flüssigkeit in einem Schlauch voran gedrückt, der durch an einem Rotor montierte Schuhe komprimiert und entspannt wird. Wenn jeder Schuh das Ende der Schleife erreicht, kehrt der verstärkte Schlauch sofort in seine ursprüngliche Form zurück und ermöglicht so ein Ansaugen, wodurch ein starkes Vakuum entsteht, das mehr Flüssigkeit in das Innere zieht.
Anwendungen
• Keramik: Keramikschlicker, Formenfüllung, Filterpresse
• Bergbau: Schlamm, Tonschlamm, Bleisulfat, Pyritschlamm
• Wasseraufbereitung: Kalklauge, Flockendispersion, Schlamm und Schlicker
• Bauindustrie: Flüssig- oder Fasermörtel, Flüssigputz, Leichtbeton
• Chemische Industrie: Säure, Alkohol und Reinigungsmittelpumpen
• Farben und Beschichtungen: wasserbasierte und Acrylfarben, Pigmente, Wandbeschichtungen
• Filterpresse: Füllen und Pressen
• Papierindustrie: Latex, Schlämme, Kaolin
• Lebensmittelindustrie: Tomatensauce, Kartoffelpüree, Gelatine, Bierbrei, Fischpaste
• Balneologie: Thermalschlamm
• Sonstiges: Leim, Flüssigsalz, Saatdünger
Verfügbare Optionen
• Leckanzeiger
• Vakuum-Set
• Nichtmetallische Einsätze (PPH, PVDF)
• Pulsationsdämpfer
Schlauchmaterialien
• Naturkautschuk: Hoch belastbar mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und Beanspruchbarkeit.
• Buna (NBR): Hohe Verschleißfestigkeit gegenüber öligen Produkten (FDA-Zulassung).
• EPDM: Hohe Chemikalienbeständigkeit, speziell mit konzentrierten Säuren, Alkoholen und Ketonen.
• CSM: Chemikalienbeständig. Sehr widerstandsfähig gegenüber Oxidationsmittel, sowie konzentrierten Laugen und Säuren.