Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Tygon® LMT-55, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX97618-09EA 84.4 CHF
MFLX97618-09 MFLX97618-10 MFLX97618-14 MFLX97618-16 MFLX97618-18 MFLX97618-22 MFLX97618-24 MFLX97618-26 MFLX97618-27 MFLX97618-28 MFLX97618-29 MFLX97618-30 MFLX97618-31 MFLX97618-32 MFLX97618-34 MFLX97618-36 MFLX97618-38 MFLX97618-39 MFLX97618-40 MFLX97618-42 MFLX97618-44 MFLX97618-46 MFLX97618-48 MFLX97618-49
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Tygon® LMT-55, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Die Gesamtlänge der LMT-55-More Product Information