Masterflex® L/S® MiniFlex® OEM-Pumpenköpfe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77220-00EA 303 CHF
MFLX77220-00 MFLX77220-10
Masterflex® L/S® MiniFlex® OEM-Pumpenköpfe, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Der Pumpenkopf akzeptiert kontinuierliche Schlauchlängen für reine Fließwege.
  • Flussraten von 1,8 bis 220 ml/min—Flussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Der Pumpenkopf akzeptiert kontinuierliche Schlauchlängen für reine Fließwege
  • Das Zweikanalmodell bietet eine synchrone Strömung aus zwei separaten Kanälen; das Einkanalmodell hat die höchste Flussrate
  • Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist die Schlaucheinführung schnell und einfach
Der Masterflex® Miniflex®-Pumpenkopf verfügt über einen weiten Verschlusswinkel, der den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Durch ihre kompakte Gesamtgröße sind diese Köpfe ideal für OEM-Anwendungen und die Integration in Flüssigkeitssysteme und -anlagen geeignet.