Masterflex® Schlauchadapter, Luer auf Luer, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
45508-22
MFLX30800-14EA 41.3 CHF
MFLX30800-14 MFLX45508-80 MFLX45508-82 MFLX45508-22
Masterflex® Schlauchadapter, Luer auf Luer, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Vollständige Materialrückverfolgbarkeit durch Sicherstellung der Prozessintegrität.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
Diese Luer-Fittings sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche. Die Schlauchadapter verfügen über drei Nippelarten: Standard, weite Bohrung und Niedrigprofil. Nippel mit weiter Bohrung ermöglichen einen erweiterten Flüssigkeitsstrom durch das Anschlussteil und können mit jedem beliebigen flexiblen Schlauch verwendet werden. Flache Schlauchnippel eignen sich ideal für die Verwendung mit halbstarren Schläuchen wie Nylon, Polyethylen und Polypropylen. Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO 594-1-Standards, sind diese Verbinder gereinigt, geprüft und vollständig rückverfolgbar. Alle Teile halten enge Maßtoleranzen ein für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit. Wählen Sie aus einer Reihe von Optionen inklusive Luer, Gewinde und Schlauchnippel.