Masterflex® I/P® Digitaler Modularer Präzisionsantrieb zur Abspülung mit Eingang/Ausgang Fernsteuerung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07591-30-EUEA 4750 CHF
MFLX07591-30-IL MFLX07591-30-EU MFLX07591-30-USS MFLX07591-30-UK MFLX07591-30-DK MFLX07591-30-AU MFLX07591-30-IN MFLX07591-30-CH MFLX07591-30 MFLX07591-30-IT
Masterflex® I/P® Digitaler Modularer Präzisionsantrieb zur Abspülung mit Eingang/Ausgang Fernsteuerung, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Platzieren Sie den Motor und die Steuerung mit modularem Design an einer geeigneten Stelle.
  • Fördermenge 0.04 bis 19 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die Pumpendrehzahl an—Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich—Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Leistungsstarker Motor ermöglicht das Stapeln von zwei Pumpenköpfen zur Erhöhung der Fördermenge bei einer Genauigkeit von ±0,25 % der Drehzahlregelung
  • Die Folientastatur ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Das robuste Gehäuse ist nach NEMA 4X (IP66) für die Reinigung geeignet
Die modularen I/P®-Antriebe verfügen über eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen die Flexibilität, den Motor vom Regler zu trennen. Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung - ideal für Dosier- und kritische Transferanwendungen.
Das Reglergehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium für die Wandmontage und das Antriebsgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl sind nach NEMA 4X (IP66) zertifiziert.
Lieferumfang: Inklusive 1,8 m (6 Fuß) langem Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem länderspezifischen Stecker-/Kabelsatz ausgeliefert; bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.