Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp Farbkodiert Autoanalyse/Microbore, Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95602-22EA 92.1 CHF
MFLX95602-22 MFLX95602-30 MFLX95602-32 MFLX95602-40 MFLX95602-44 MFLX95602-24 MFLX95602-26 MFLX95602-48 MFLX95602-34 MFLX95602-38 MFLX95602-42 MFLX95602-28 MFLX95602-36
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp Farbkodiert Autoanalyse/Microbore, Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Keine auslaugbaren Zusatzstoffe oder Weichmacher
Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Stunden
Die Gesamtlänge der 95602-Stoppschläuche aus platinvernetztem Silikon beträgt 406 mm (16"). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 400 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.