Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07616-22EA 111 CHF
MFLX07616-22 MFLX07616-24 MFLX07616-26 MFLX07616-28 MFLX07616-30 MFLX07616-32 MFLX07616-34 MFLX07616-36 MFLX07616-38 MFLX07616-40 MFLX07616-42 MFLX07616-44 MFLX07616-46 MFLX07616-48 MFLX07616-12
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Lange Haltbarkeit - Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität!
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Std
Die erste einer Reihe von Optionen für Verlängerungsschläuche mit zwei Stopps finden Sie weiter unten unter Zubehör. Für Informationen zur Zusammensetzung unserer Zwei-Stopp-Schlauchverlängerungen, kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur Ihrer persönlichen Unterstützung.