Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96327-14EA 161 CHF
MFLX96327-14 MFLX96327-26 MFLX96327-30 MFLX96327-34 MFLX96327-36 MFLX96327-42 MFLX96327-48 MFLX96327-18
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Lange Haltbarkeit - Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität! Geeignet für Anwendungen mit Aceton, Butanon (MEK) und anderen hochaggressiven Chemikalien
  • Aussehen: Opak
  • Temperatur: -70 bis 52 °C
  • Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Std.
Die Gesamtlänge der Chem-Durance® Bio 96328-Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-MHLL-Stoppschläuche war 381 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.