Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Tygon® S3™ E-Lab, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96460-09EA 131 CHF
MFLX96460-09 MFLX96460-10 MFLX96460-12 MFLX96460-14 MFLX96460-16 MFLX96460-18 MFLX96460-19 MFLX96460-22 MFLX96460-24 MFLX96460-26 MFLX96460-27 MFLX96460-28 MFLX96460-29 MFLX96460-32 MFLX96460-34 MFLX96460-36 MFLX96460-38 MFLX96460-39 MFLX96460-40 MFLX96460-42 MFLX96460-44 MFLX96460-46 MFLX96460-48 MFLX96460-49 MFLX96460-30 MFLX96460-31
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Tygon® S3™ E-Lab, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Ideal für allgemeine