Masterflex® L/S® Digitale Modulare Dosierpumpen-Systeme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77923-80-EUEA 4390 CHF
MFLX77923-80-EU MFLX77923-80-IT MFLX77923-90-UK MFLX77923-80-DK MFLX77923-80-CH MFLX77923-80-IN MFLX77923-80-IL MFLX77923-80 MFLX77923-90-AU MFLX77923-90-USS MFLX77923-90 MFLX77923-90-EU MFLX77923-90-IT MFLX77923-90-DK MFLX77923-80-USS MFLX77923-90-IL MFLX77923-80-UK MFLX77923-90-IN MFLX77923-90-CH MFLX77923-80-AU
Masterflex® L/S® Digitale Modulare Dosierpumpen-Systeme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Digitale Präzisionsantriebe verfügen über drei Dispensiermodi und wartungsarme Präzisionsmotoren—dank des modularen Formats können Sie Motor und Regler dort platzieren, wo es für Sie am praktischsten ist.
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Programmieren und Bedienen aus dem benutzerfreundlichen Menü
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor bietet eine Genauigkeit von ±0.1% bei der Drehzahlregelung mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
  • Reversibler Motor - Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Leistungsstarke Motoren ermöglichen das Stapeln Pumpenköpfen für höhere Fördermengen und für Mehrkanalanwendungen
Diese Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Dosierintervall mit dem Sie die Verzögerung zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung nach Zeit und Volumen einstellen können. Die präzise PWM-Drehzahlregelung (± 0,1 %) maximiert die Genauigkeit und Effektivität und der bürstenlose Motor bietet geräuscharme, wartungsfreie Zuverlässigkeit. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierungswert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen.