Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06447-13EA 207 CHF
MFLX06447-13 MFLX06447-14 MFLX06447-16 MFLX06447-25
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die längste Lebensdauer aller Tygon®-Formulierungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für