Masterflex® Transferschlauch, Tygon® ND-100-80, Microbore, DEHP-frei, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06420-01EA 448 CHF
MFLX06420-01 MFLX06420-05 MFLX06420-04 MFLX06420-03 MFLX06420-02
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® ND-100-80, Microbore, DEHP-frei, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Knicken und Zusammenfallen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Zusammensetzung: Tygon ND-100-80
Anwendungen: Allgemeine Verwendung im Labor und in der Pharmazie, insbesondere bei Präzisions-Einspritz- oder Dosieranwendungen. Auch sehr gut geeignet für Peristaltikpumpenanwendungen mit geringem Durchfluss.
Eigenschaften: Extrem flexibel. Ungiftig; nicht pyrogen; biokompatibel. Kristallklar.
Zertifizierungen: Harz entspricht USP Klasse VI Anforderungen,DEHP-frei.
Temperaturbereich: -31 bis 185°F (–35 bis 85°C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.