Masterflex® Hochleistungspumpe mit zwei Kolben, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX74930-01EA 32710 CHF
MFLX74930-01
Masterflex® Hochleistungspumpe mit zwei Kolben, Avantor®
Pumpen Kolbenpumpen
Design mit doppelten Pumpenköpfen für präzise Fördermengen und geringe Pulsation.
  • Fördermengen von 0.1 bis 250.0 ml/min
  • Die Pumpe verfügt über einen Servomotor, eine LCD-Tastatur und eine RS-232-Schnittstelle
  • Der Druck beträgt 9000 psi (612 bar) von 0 bis 210 ml/min oder 6500 psi von 211 bis 250 ml/min
  • Durchflussgenauigkeit von 0,5% RSD und eine Genauigkeit von ≤2 % des Sollwerts
Das durchdachte Design spiegelt sich in der gesamten Pumpe wider – von den doppelten Pumpenköpfen, die sehr genaue Fördermengen und geringe Pulsationen ermöglichen, bis hin zu den leicht zugänglichen Rückschlagventilen, Kolben und Dichtungen, die eine schnelle und einfache Wartung ermöglichen.
Standard-Konfiguration ist w