Masterflex® Transferschlauch, Tygon® S3™ B-44-3, DEHP-frei Lebensmittel und Getränke
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95632-01 95632-03 95632-05 95632-07 95632-11 95632-13 95632-15 95632-17 95632-19 95632-09
MFLX95632-01EA 73.4 CHF
MFLX95632-01 MFLX95632-03 MFLX95632-05 MFLX95632-07 MFLX95632-11 MFLX95632-13 MFLX95632-15 MFLX95632-17 MFLX95632-19 MFLX95632-09
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® S3™ B-44-3, DEHP-frei Lebensmittel und Getränke
Schläuche Transferschlauch
Erhaltung der Probenreinheit.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Zusammensetzung: Tygon S3 B-44-3
Anwendungen: Verarbeitung und Ausgabe von Nahrung und Getränken
Eigenschaften: Biobasiert, phthalatfrei flexibel. Nicht benetzend, geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig. Klar
Zertifizierungen: FDA-konform, NSF-gelistet (Standard 51) und erfüllt die 3A Sanitary Standards (20-27) für den Umgang mit Lebensmitteln und Getränken
Temperaturbereich: — 49 bis 165 °F ( — 45 bis 74 °C)
Sterilisation: Ethylenoxid oder Autoklav für 30 min bei 250 °F (121 °C), 15 psi (1 bar)