Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Food, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06418-26EA 395 CHF
MFLX06418-26 MFLX06418-73 MFLX06418-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Food, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Der bevorzugte Schlauch in der Lebensmittelindustrie.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Glatte, porenfreie Innenbohrung verhindert das Einschließen von Partikeln und minimiert das Wachstum von Mikroorganismen
Masterflex® Tygon® E-Food Präzisions-Pumpenschläuche sind nicht benetzend, geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig und damit ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese Schläuche widerstehen scharfen, alkalischen Reinigungsmitteln und gängigen Desinfektionsmitteln. Diese Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Milch- und Molkereiprodukte und entsprechen den FDA-, EU Foods-, NSF- und 3-A-Normen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.