Masterflex® L/S® Präzise Konsolenantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07528-10-CHEA 2290 CHF
MFLX07528-10-CH MFLX07528-20-CH MFLX07528-30-CH
Masterflex® L/S® Präzise Konsolenantrieb mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Verlieren Sie nicht die Kontrolle über Ihre Dosieranwendungen—die digitale Anzeige ermöglicht wiederholbare Steuerungen.
  • Flussrate von 0,06 bis 3400 ml/min—Flussrate abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße.
  • Dreistelliges LED-Display zeigt die Motordrehzahl an—prüfen Sie die Drehzahleinstellung mit einem Blick
  • Reversierbarer Motor—Schläuche vor oder nach dem Pumpen ausspülen; die Flüssigkeit in beide Richtungen pumpen.
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motorrichtung.
  • Die leistungsstarken Motoren erlauben das Stapeln von zwei oder vier Pumpenköpfen für höhere Flussraten und für Mehrkanalanwendungen.
  • Separate Drehzahl- und Leistungsregelung (ein/aus)—Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe.
  • Stapelbares, spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP33.
  • An einer DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs lässt sich eine Fernbedienung anschließen.
  • Drehzahlregelungseingang: 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V DC.
  • Pumprichtung (CW/CCW) erfordert offenen Kollektor oder Kontaktschluss.
  • Start/Stopp über offenen Kollektor oder Kontaktschluss.
  • Folientastatur für problemlose Steuerung von Drehzahl, Richtung und Start/Stopp
Diese präzisen, analogen Konsolenantriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, eine Drehzahlanzeige und eine Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen. Die ferngesteuerte Drehzahlregelung benötigt den DB9-Stecker oder die Kabelbaugruppe. Verwenden Sie einen Fernanschluss, um Start/Stopp über einen Kontaktschluss oder offenen Kollektor zu steuern (5 V TLL); Steuerung von Start/Stopp per Fußschalter oder Handfernbedienung.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.