Masterflex® Korrelierter Durchflussmesser mit variablem Messbereich sowie hohem und niedrigem optischem Alarm, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
33402-04 33402-10 33402-12 33402-14 33402-34 33402-38 33402-40 33402-44 33402-48
MFLX33402-04EA 827 CHF
MFLX33402-04 MFLX33402-10 MFLX33402-12 MFLX33402-14 MFLX33402-34 MFLX33402-38 MFLX33402-40 MFLX33402-44 MFLX33402-48
Masterflex® Korrelierter Durchflussmesser mit variablem Messbereich sowie hohem und niedrigem optischem Alarm, Avantor®
Durchflussmesser
Schützen Sie Ihre Ausrüstung mit automatischer Überwachung der Flussrate über hohe und niedrige Alarme.
  • Schützen Sie Ihre Geräte vor Schäden durch extreme Durchflussraten
  • Verfügt über doppelt montierte LED-Empfänger/Sensoren mit optischen Sensoren
Diese 150-mm-Durchflussmesser mit Ventil verfügen über zwei nicht-invasive optische Sensoren, die leicht auf beiden Seiten des Messgeräts auf und ab gleiten, um hohe und niedrige Durchflussraten einzustellen. Das Messgerät eignet sich ideal für den Einsatz mit einem Alarm, einem Ventil oder anderen Geräten zur Durchflusskontrolle unter Verwendung von NPN- und PNP-Transistorausgängen. Durch das kompakte Design und die einfache Bedienung eignet sich dieses Messgerät ideal für Labor- und Industrieanwendungen.