Masterflex® Ersatzmotoren für Fasspumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX70604-13EA 0 CHF
MFLX70604-13 MFLX70604-03 MFLX70604-16
Masterflex® Ersatzmotoren für Fasspumpen, Avantor®
Pumpen Motoren
Sichere Förderung verschiedenster Flüssigkeiten aus Fässern, Tanks und kleinen Lagerbehältern.
  • Mit Masterflex® Kompletten Fass- und Behälterpumpen verwendbar
Fass- und Behälterpumpen dienen zur sicheren Förderung verschiedenster Flüssigkeiten aus Fässern, Tanks und kleinen Lagerbehältern konzipiert. Diese Ersatzmotoren für Masterflex® Fasspumpen sind eine Komponente eines Systems, das ein Pumpenrohr und einen Motor umfasst (Pumpenrohre separat bestellen). Für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle sind die Motoren mit einer variablen Drehzahlregelung ausgestattet.