Masterflex® Transferschlauch, Cleargreen® Phthalat und DEHP-Freies PVC, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX96605-41EA 272 CHF
MFLX96605-41 MFLX96605-43 MFLX96605-31 MFLX96605-20 MFLX96605-33 MFLX96605-22 MFLX96605-24 MFLX96605-35 MFLX96605-27 MFLX96605-37 MFLX96605-29 MFLX96605-39
Masterflex® Transferschlauch, Cleargreen® Phthalat und DEHP-Freies PVC, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Eliminiert die Geruchsübertragung auf Proben.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Eigenschaften: Durchsichtig, geruchsfrei, geringe Absorption von Wasser, niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen
Zertifizierte Konformität FDA-konform, USP-Klasse VI, 3A-konform, Reach-konform und RoHS-konform.
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 74°C)
Sterilisation: Autoklav oder Ethylenoxid.