Masterflex® Vortex-Durchflussmessgerät mit Temperatur für Flüssigkeiten, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32825-68 32825-70 32825-72 32825-74
MFLX32825-76EA 414 CHF
MFLX32825-76 MFLX32825-68 MFLX32825-70 MFLX32825-72 MFLX32825-74
Masterflex® Vortex-Durchflussmessgerät mit Temperatur für Flüssigkeiten, Avantor®
Durchflussmesser
Der integrierte 1000-Ω-RTD-Sensor ermöglicht die direkte Messung der Medientemperatur.
  • Ausgestattet mit einer robusten PPA-Formkonstruktion für längere Haltbarkeit
  • Hervorragende Medienverträglichkeit mit medienberührenden Teilen aus ETFE, EPDM und PPD
  • Verwendung mit Flüssigkeiten niedriger Viskosität für Labor- und Industrieanwendungen
Diese wirtschaftlichen Wirbeldurchflussmesser eignen sich für Wärmeaustauschsysteme auf Wasser- und Wasser-Glykol-Basis. Die Sender arbeiten nach dem Prinzip der Wirbelablösung. Mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit bilden sich auf jeder Seite des Wirbelkörpers innerhalb des Strömungsrohrs abwechselnde Wirbel, die sich in die Fließrichtung bewegen. Die Durchflussmesser verwenden piezoelektrische Sensoren, die in einem Flügel stromabwärts des Staus eingebettet sind, um die Wirbel zu erfassen und die erfassten Wirbel in Strömungsgeschwindigkeit umzusetzen. Für jede Durchflussmessergröße steht ein Durchflussfaktor zur Umrechnung der Frequenz in den Volumendurchfluss zur Verfügung. Durchflussmesser verfügen über einen PT1000-RTD zur Temperaturmessung des Mediums
Hinweis: Medien mit einer Viskosität von mehr als 2 Centipose erfordern höhere Durchflussraten, um messbare Wirbel im Durchflussrohr zu bilden.