Masterflex® Fernsteuerungskabel für Pumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07523-95EA 307 CHF
MFLX07523-95 MFLX07575-80 MFLX07595-47 MFLX77300-32
Masterflex® Fernsteuerungskabel für Pumpen, Avantor®
Kabel
Verbinden Sie Ihren Masterflex® Antrieb an eine SPS- oder andere Steuerung.
  • Aus strapazierfähigem PVC hergestellt
  • Lange Kabellänge von 25 ft (7.9 m) erleichtert die Verbindung
  • Das Kabel verfügt über einen Drahtstärke von 26 AWG
Kabelsätze beinhalten Endverbinder und 25-ft (7.9 m) Kabel mit abisolierten Enden. Verifizieren Sie vor der Bestellung den Verbindungstyp Ihres Antriebs