Masterflex® Fernsteuerungsverbinder, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07523-94EA 152 CHF
MFLX07523-94 MFLX07595-45 MFLX07595-52
Masterflex® Fernsteuerungsverbinder, Avantor®
Kabel
Erstellen Sie Ihr eigenes Kabel zur Optimierung ihres Masterflex®-Antriebes.
  • Wählen Sie die korrekte Verbindung für Ihre Masterflex®-Pumpe
Kombinieren Sie diese Verbinder mit geschirmtem Draht der Größe 20-22, um Ihr eigenes Schnittstellenkabel zu erstellen. Maximale Kabellänge 300 m (1000 Fuß).