Masterflex® Druckmessgerät-Schutzdichtungen und Schutzkappen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30565-14 30565-88
MFLX30565-02EA 79.7 CHF
MFLX30565-02 MFLX30565-06 MFLX30565-08 MFLX30565-62 MFLX30565-64 MFLX30565-86 MFLX30565-14 MFLX30565-88
Masterflex® Druckmessgerät-Schutzdichtungen und Schutzkappen, Avantor®
Versiegeln Dichtungen
Einfaches Zubehör zum Schutz Ihres empfindlichen Druckmessgeräts.
  • Wählen Sie aus platingehärtetem Silikon, FKM, EPDM oder PTFE
Verwenden Sie diese Dichtungen und Kappen, um die empfindliche Druckmembran Ihres hygienischen Druckmessgeräts zu schützen! Alle sind für hygienische Klemmverbindungen in Größen von 3/4" bis 2" erhältlich.
Die Dichtungen verfügen über hygienische Dichtungskanten und eine Vollmembran aus demselben Material wie die Dichtungskante. Keine Sorge mehr über Partikel und Filmbildung auf Ihrer Druckmembran! Erhältlich inMore Product Information