Masterflex® gut identifizierbare Gold gefärbte Hygieneklemmen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30562-51EA 39.6 CHF
MFLX30562-51 MFLX30562-52 MFLX30562-53 MFLX30562-54 MFLX30562-55
Masterflex® gut identifizierbare Gold gefärbte Hygieneklemmen, Avantor®
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Einfache visuelle Identifizierung kritischer Verbindungen zur Überprüfung in Ihrem Prozess.
  • Hergestellt aus goldgefärbtem 304 Edelstahl
Diese goldfarbenen Hygieneklemmen sind aus der Ferne leicht von Standard-Edelstahlklemmen zu unterscheiden, haben die gleiche Größe und Funktion und können austauschbar mit Standard-Edelstahlklemmen verwendet werden. Klemmen haben eine Beschichtung aus TiN (Titannitrid). Klemmen sind in verschiedene Größen erhältlich.