+GF+ Signet magnetisch-induktive Durchflussmesser
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32486-49 32486-51
MFLX32486-49EA 2070 CHF
MFLX32486-49 MFLX32486-51
+GF+ Signet magnetisch-induktive Durchflussmesser
Durchflussmesser
Genaue Messungen, selbst in verschmutzten Flüssigkeiten.
  • Bidirektionaler Fluss
  • Keine beweglichen Teile
  • Kein Druckabfall
Diese Signet magnetisch-induktive Durchflussmesser sind Einstech-Sensoren ohne bewegliche Teile. Das einzigartige Design des Sensors bietet Langzeitzuverlässigkeit und garantiert minimierte Wartungskosten. Typische Anwendungsgebiete beinhalten Durchflussüberwachung und -kontrolle in der chemischen Verarbeitung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Schwimmbad- und Spaüberwachung, Bewässerungskontrolle und Wasserverteilung. Kann zusammen mit den Signet-Installationsfittings auf Seite 747 zur automatischen Sensorausrichtung und Einstecktiefe verwenden. Verwenden Sie zur Installation die +GF+ Signet-Fittings auf Seite 747 und die +GF+ Signet Flussmonitore sowie Steuerungen auf Seite 764 bis 765 für komplette Installationsmöglichkeiten.
Diese vielseitigen, einfach zu installierenden Sensoren liefern genaue Durchflussmessungen über einen großen Dynamikbereich in Rohrgrößen von ½“ bis 8“