Masterflex® B/T® Pumpen – variable Drehzahl und Druckluftantrieb, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
77111-60
MFLX77111-60EA 7530 CHF
MFLX77111-60 MFLX77111-80 MFLX77711-95 MFLX77111-67-CH
Masterflex® B/T® Pumpen – variable Drehzahl und Druckluftantrieb, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
  • Durchflussrate 0,71/2.1 bis 42 LPM mit B/T-Schlauch – Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
  • Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
  • Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
Masterflex B/T® Pumpen stellen dieMore Product Information