Masterflex® Transferschlauch, Hoch-Reines PFA-450, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06368-57 06368-60
MFLX06368-50EA 122 CHF
MFLX06368-50 MFLX06368-51 MFLX06368-52 MFLX06368-53 MFLX06368-54 MFLX06368-55 MFLX06368-56 MFLX06368-58 MFLX06368-59 MFLX06368-57 MFLX06368-60
Masterflex® Transferschlauch, Hoch-Reines PFA-450, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Bricht nicht unter Stress.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie-, Umwelt-, Halbleiterverarbeitungs-, Lebensmittel- und Getränke-, Autoanalysator- und Nuklearanwendungen.
Eigenschaften: Überragend glatte und klare Oberfläche, geringer Gehalt an extrahierbaren Stoffen mit deionisiertem Wasser und Säuren, hohe Spannungs- und Rissbeständigkeit. Durchscheinend.
Zertifizierung des Harzes: Harz ist FDA-konform.
Herstellung der Schläuche gemäß GMP.
Temperaturbereich: -320 bis 500°F (–195 bis 260°C)
Sterilisation: Mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammasterilisation und trockene Hitze.