Masterflex® Motorisierte Fasspumpensysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
70614-02 70614-03 70614-00 70614-04 70614-05 70614-06 70614-10 70614-09
MFLX70614-02EA 0 CHF
MFLX70614-02 MFLX70614-03 MFLX70614-00 MFLX70614-04 MFLX70614-05 MFLX70614-06 MFLX70614-10 MFLX70614-09
Masterflex® Motorisierte Fasspumpensysteme, Avantor®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Komplettes Fasspumpensystem, speziell verpackt, für verschiedene Anwendungen.
  • Durchflussrate 35 GMP für alle Modelle
  • Ausgestattet mit drehzahlgeregelten Motoren für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle
  • Da keine Gleitringdichtungen erforderlich sind, verringert sich der Wartungsaufwand
  • Trockenlauffähig
Vorkonfigurierte Fass- und Behälterpumpen dienen zur sicheren Förderung verschiedenster Flüssigkeiten aus Fässern, Tanks und kleinen Lagerbehältern konzipiert. Je nach Anwendung bieten Polypropylen (PP), CPVC, PVDF und Edelstahl 316 (SS) eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen korrosive Flüssigkeiten.
Die Messpumpenpakete (Modelle 70614-06, -08 und -09) enthalten digitale Durchflussmesser und Totalisator. Der Abgabeschlauch für alle Pumpen besteht aus einem 6 Fuß langen PVC-Schlauch. Die Halterung in allen Pakete besteht aus beschichtetem Stahl der Stärke 16.
Lieferumfang: Inklusive Elektromotor mit 16 Fuß (4,8 m) Netzkabel, Pumpenrohr, Wandhalterung, Fassadapter, Abgabeschlauch und Düse.