Masterflex® Geschwindigkeitssensoren für Turbinen-Durchflussmesser, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32500-34
MFLX32500-27EA 267 CHF
MFLX32500-27 MFLX32500-34
Masterflex® Geschwindigkeitssensoren für Turbinen-Durchflussmesser, Avantor®
Durchflussmesser
Misst niedrige Flüssigkeitsdurchflussraten mit hoher Genauigkeit.
  • Geringe Kosten und hohe Genauigkeit mit ±3 % des Messwerts
  • Das leichte Kunststoffdesign ermöglicht die Montage in jeder Position
Diese Hall-Effekt-Turbinen-Durchflusssensoren eignen sich ideal für OEM-Anwendungen zur Überwachung von Flüssigkeiten mit geringem Durchfluss. Die niedrigen Kosten gepaart mit einer Wiederholgenauigkeit von 1/2% machen es zu einem idealen Kandidaten für den Ersatz von Dosier-Timer-Systemen. Im Gegensatz zu bestehenden Zeitsteuerungssystemen wird dieMore Product Information