Masterflex® Adapteranschlüsse, Schlauchnippel auf UNF-Außengewinde, T-Stück, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31209-50EA 65 CHF
MFLX31209-50 MFLX31209-51
Masterflex® Adapteranschlüsse, Schlauchnippel auf UNF-Außengewinde, T-Stück, Avantor®
Fittings und Verbinder
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbauen benötigt.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Edelstahl weist eine sehr gute chemische Beständigkeit auf
  • Temperaturbereich von –40 bis 200 °F (–40 bis 93 °C)
  • Kann mit Ethylenoxid, Autoklav oder Gammabestrahlung sterilisiert werden
Schlauchnippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug konzipiert. Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit unseren flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 Psi).